Läs mer
R&D Systems™ p-Chlorophenylalanine
Produktkod. 18782474
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18782474 100 mg
1 options
Produktkod. 18782474 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0938/100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Tryptophan hydroxylase inhibitor
Binds irreversibly to tryptophan hydroxylase to cause depletion of serotonin in the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Chlorophenylalanine
CAS 7424-00-2
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C9H10ClNO2
Formel vikt 199.64
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 199.63