Läs mer
p-Chlorophenylcyanoguanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13) |
| Formel vikt | 194.0359 |