Läs mer
p-Chlorophenylguanidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride |
| CAS | 14279-91-5 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N3 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride, Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Guanidine, (4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, (p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), 4-Chlorophenylguanidine hydrochloride, BW 65-100, p-Chlorophenyl urea hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3.ClH/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10;/h1-4H,(H4,9,10,11);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)guanidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.07 |
| Formel vikt | 205.0174 |