Läs mer
p-Coumaraldehyd, TRC
Produktkod. 30351018
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30351018 250 mg -
30363320 100 mg -
30355810 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC755450250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2538-87-6
Molekylformel C9 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxyfenyl)prop-2-enal
LEDER Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Coumaraldehyde
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formel vikt 148.0524