Läs mer
p-Kumarinsyra 4-O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Coumaric Acid 4-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 214689-30-2 |
| Molekylformel | C15H16O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(2-Carboxyethenyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O9/c16-9(17)6-3-7-1-4-8(5-2-7)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h1-6,10-13,15,18-20H,(H,16,17)(H,21,22)/b6-3+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1/C=C/C(=O)O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(E)-2-karboxyethenyl]fenoxi]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.28 |
| Formel vikt | 340.0794 |