Läs mer
p-Coumaric Acid 4-O-Sulfate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Coumaric Acid 4-O-Sulfate Disodium Salt |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O6S.2Na/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(5-2-7)15-16(12,13)14;;/h1-6H,(H,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/b6-3+;; |
| Formel vikt | 289.98 |