Läs mer
MedChemExpress p-Coumaric acid
Produktkod. 16472519
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472519 1 g
1 options
Produktkod. 16472519 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0351
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvikt (g/mol) 164.16 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.36%
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonym trans-4-Hydroxycinnamic acid
Mål Endogenous Metabolite
Kvantitet 1 g