Läs mer
p-kumarsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11423205 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423205 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11423205 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521390505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Coumaric Acid
CAS 7400-08-0
Molekylformel C9H8O3
Kvantitet 5 g
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
InChI-nyckel NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxifenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 164.16
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
Formel vikt 164.16