Läs mer
p-Coumaric acid, TRC
Produktkod. 30353257
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353257 100 g
30354791 50 g
30364851 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30353257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC755365100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7400-08-0
Molekylformel C9 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym 4-trans-4-Hydroxycinnamic acid
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER OC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumaric acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)
Formel vikt 164.0473
Procent renhet >95%