missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Coumaroylagmatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Coumaroylagmatine |
| CAS | 7295-86-5 |
| Molekylformel | C14 H20 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (E)-N-(4-Guanidinobutyl)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O2/c15-14(16)18-10-2-1-9-17-13(20)8-5-11-3-6-12(19)7-4-11/h3-8,19H,1-2,9-10H2,(H,17,20)(H4,15,16,18)/b8-5+ |
| LEDER | NC(=N)NCCCCNC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-N-(4-carbamimidamidobutyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.334 |
| Formel vikt | 276.159 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?