Läs mer
p-Coumaryl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Coumaryl Alcohol |
| CAS | 3690-05-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H10 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propen-1-yl)-, 2-Propen-1-ol, 3-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propenyl)- (9CI), 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-(3-Hydroxy-1-propen-1-yl)phenol, 4-Hydroxycinnamic alcohol, 4-Hydroxycinnamyl alcohol, p-Coumaric alcohol, p-Coumaryl alcohol, p-Cumaric alcohol, p-Hydroxycinnamic alcohol, p-Hydroxycinnamyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-6,10-11H,7H2/b2-1+ |
| LEDER | OC\C=C\c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Visa mer |