Läs mer
p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30463792
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463792 1 ml
1 options
Produktkod. 30463792 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1280.0601
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
CAS 38212-33-8
Analyt- eller komponentnamn p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H13 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)- (6CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, 1-(p-Chlorophenyl)piperazine, 4-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(p-Chlorophenyl)piperazine, NSC 126708, p-Chlorophenylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Lösningstyp Single Solution
LEDER Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)piperazine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 196.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 196.0767 g/mol