Läs mer
p-CPP HCl (para-klorfenylpiperazin hydroklorid) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30462210
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462210 1 ml
1 options
Produktkod. 30462210 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.1501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Analyt- eller komponentnamn para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)piperazin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 232,0534 g/mol