Läs mer
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Produktkod. 15697780 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697780 2 kg Glass bottle 2kg
15617790 5 g Glass bottle 5g
15687780 100 g Glass bottle 100g
15607790 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15697780 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C857512KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 106-44-5
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002376
InChI-nyckel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-namn 4-methylphenol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol
Smältpunkt 32°C to 35°C
Färg Colorless
Densitet 1.034g/mL at 25°C
Kokpunkt 202°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Tändpunkt 1038°F
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H4OH
Kvantitet 2 kg
UN-nummer UN3455
Beilstein 1305151
Ångdensitet 3.72 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Procent renhet 0.99