missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD, CDN

Produktkod. 30319322
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319322 0.5 g 0.5g
30317309 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319322 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND18370.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylphenol-2,3,5,6,O-D5
CAS 3646-98-8
Molekylformel C7 D5 H3 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym p-Cres-2,3,5,6-d4-ol-d (7 CI, 8 CI), 2,3,5,6,O-Pentadeuterio-4-methylphenol, 4-Methylphen-2,3,5,6-d4-ol-d, p-Cresol-d5, p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD, 4-Methylphenol-2,3,5,6,O-D5
InChI formel InChI=1 S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 113.169
Formel vikt 113.089 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.