Läs mer
p-Cresol, 99+%, ren
Produktkod. 10790282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790282 5 g 5g
12163741 100 g 100g
10351631 500 g 500g
10701904 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10790282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 SEK
    324.94 SEK / 5g
    Save 10.06 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-44-5
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002376
InChI-nyckel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-namn 4-metylfenol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 32,0 °C till 34,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0340g/mL, 1.034
Kokpunkt 202,0 °C
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,389
Merck Index 15,2564
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och kloroform
Viskositet 8 mPa (35 °C)
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Crystalline Solid or Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.