Läs mer
p-Cresol, 99 %
Produktkod. 11458690
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458690 100 g 100g
11435643 250 g 250g
11425643 1000 g 1000g
11445643 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13531.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108,14 g/mol
p-Cresol är ett utgångsmaterial i syntesen av bupranolol som är en icke-selektiv betablockerare. Det används också i produktionen av antioxidanter som butylerad hydroxitoluen. Dessutom används det som lim och tätningsmedel i kemikalier, färgämnen, mellanprodukter, luktmedel, mjukgörare, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel. Det fungerar som en antioxidant och ett desinfektionsmedel i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
p-Cresol är ett utgångsmaterial i syntesen av bupranolol som är en icke-selektiv betablockerare. Det används också i produktionen av antioxidanter som butylerad hydroxitoluen. Dessutom används det som lim och tätningsmedel i kemikalier, färgämnen, mellanprodukter, luktmedel, mjukgörare, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel. Det fungerar som en antioxidant och ett desinfektionsmedel i läkemedel.
Löslighet
Löslig i etanol, dietyleter och aceton. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-44-5
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002376
InChI-nyckel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-namn 4-metylfenol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Densitet 1.034
Kokpunkt 201 °C till 202 °C
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3455
Beilstein 1305151
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2579
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dietyleter och aceton. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.