Läs mer
p-Cresol-d3 (Methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Cresol-d3 (Methyl-d3) |
| CAS | 108561-00-8 |
| Molekylformel | C7 D3 H5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol, 4-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 4-(Methyl-d3)phenol (ACI), p-Cresol-α,α,α-d3 (6CI), p-Cresol-d3 (methyl-d3), 4-Methylphenol-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.156 |
| Formel vikt | 111.076 |