Learn More
p-Cresol-d7, TRC
Product Code. 30367815
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30367815 10 mg
1 missing translation for 'options'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30367815 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC78190210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 2H7 H O
Kvantitet 10 mg
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Formel vikt 115.1015