Läs mer
p-Cresol-d7, TRC
Produktkod. 30368018
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30368018 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30368018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC78190225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 2H7 H O
Kvantitet 25 mg
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Formel vikt 115.1015