Läs mer
p-Cresolglukuronid, TRC
Produktkod. 30005723
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005723 100 mg
30003697 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC782005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17680-99-8
Molekylformel C13H16O7
Molekylvikt (g/mol) 284.26
Synonym 4-Methylphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, β-D-p-Tolyl-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-D-glucosiduronic Acid, 4-Cresol Glucuronide, p-Methylphenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-glucuronic Acid;
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-metylfenoxi)tetrahydropyran-2-karboxylsyra
LEDER Cc1ccc(O[C@@H]2OC([C@@H](O)[C@H](O)C2O)C(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O7/c1-6-2-4-7(5-3-6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10?,11?,13+/m0/s1
Formel vikt 284.0896
Procent renhet >95%