Läs mer
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99,0 % (GC), Solstice
Produktkod. 15636010
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15636010 25 g Glasflaska 25g
15646010 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15636010 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 6103025G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 106-44-5
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002376
InChI-nyckel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-namn 4-metylfenol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresol
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Densitet 1,034 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 202 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Tändpunkt 1038 °F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4OH
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3455
Beilstein 1305151
Ångdensitet 3,72 (mot luft)
Formel vikt 108,14 g/mol
Procent renhet ≥99,0 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-cresol