Läs mer
p-Cresol Rutinoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Cresol Rutinoside |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O10/c1-8-3-5-10(6-4-8)28-19-17(25)15(23)13(21)11(29-19)7-26-18-16(24)14(22)12(20)9(2)27-18/h3-6,9,11-25H,7H2,1-2H3/t9-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.1682 |