Läs mer
p-Cresol, TRC
Produktkod. 30134885
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134885 2.5 g 2.5g
18051950 10 g -
18070350 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7819002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-44-5
Molekylformel C7 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Synonym 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol
IUPAC-namn 4-metylfenol
LEDER Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylphenol (p-Cresol)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Formel vikt 108.0575
Procent renhet >95%