Läs mer
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Produktkod. 16430767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16430767 50 mg
1 options
Produktkod. 16430767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111431A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7KO4S
Kvantitet 50 mg
Synonym p-Tolyl sulfate potassium
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
LEDER O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Molekylvikt (g/mol) 226.29
Formel vikt 226.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism