missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Cyanoacetophenone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Cyanoacetophenone-d4 |
| CAS | 1794964-28-5 |
| Molekylformel | C9H3D4NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-4-benzonitrile-d4, 4-Acetylbenzonitrile-d4, 4-Cyanoacetophenone-d4, 4-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone-d4, Methyl p-Cyanophenyl-d4 Ketone, p-Acetylbenzonitrile-d4, p-Cyanoacetophenone-d4, p-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1C#N |
| IUPAC-namn | 4-acetyl-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.18 |
| Formel vikt | 149.0779 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?