Läs mer
p-Cyanoacetophenone-d4, TRC
Produktkod. 30363483
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30363483 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30363483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987507100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cyanoacetophenone-d4
CAS 1794964-28-5
Molekylformel C9H3D4NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Acetyl-4-benzonitrile-d4, 4-Acetylbenzonitrile-d4, 4-Cyanoacetophenone-d4, 4-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone-d4, Methyl p-Cyanophenyl-d4 Ketone, p-Acetylbenzonitrile-d4, p-Cyanoacetophenone-d4, p-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1C#N
IUPAC-namn 4-acetyl-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 149.18
Formel vikt 149.0779