Läs mer
p-Cyanoacetofenon, TRC
Produktkod. 30349776
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30349776 5 g
1 options
Produktkod. 30349776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9875055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cyanoacetophenone
CAS 1443-80-7
Molekylformel C9H7NO
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Acetyl-4-benzonitrile, 4-Acetylbenzonitrile, 4-Cyanoacetophenone, 4-Cyanophenyl Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone, Methyl p-Cyanophenyl Ketone, p-Acetylbenzonitrile, p-Cyanoacetophenone, p-Cyanophenyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-acetylbenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528