Läs mer
p-Cymene, 99+%
Produktkod. 10781535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10781535
Brand: Thermo Scientific Acros 111760100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-87-6
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00008893
InChI-nyckel HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Cymene
Smältpunkt -68.0°C
Densitet 0.8540g/mL, 0.854
Kokpunkt 176.0°C to 178.0°C
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3C6H4CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4890 to 1.4910
Kvantitet 10 L
Beilstein 05, II, 322
Merck Index 15, 2760
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.