Läs mer
p-Cymene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cymene |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vikt | 134.1096 |
| Procent renhet | >95% |