missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

P-Desthioxo, P-Oxo Bensulide, TRC

Produktkod. 30179972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179972 500 mg
30180015 50 mg
30179843 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB365945500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 20243-81-6
Molekylformel C14 H24 N O5 P S2
Molekylvikt (g/mol) 381.45
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (8CI), O,O-Bis(1-methylethyl) S-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] phosphorothioate
IUPAC-namn N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphorylsulfanylethyl]benzenesulfonamide
LEDER CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bensulide-oxon
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H24NO5PS2/c1-12(2)19-21(16,20-13(3)4)22-11-10-15-23(17,18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
Formel vikt 381.0834
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.