Läs mer
p-dimetylamino-bensaldehyd, ACS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492822 100 g 100g
11482822 50 g 50g
11402832 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 100g
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Dimethylamino-Benzaldehyde
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.2
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Fast