Läs mer
p-(dimetylamino)bensaldehyd, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518784 100 g Poly flaska 100g
1 options
Produktkod. 15518784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer J41805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2674.93 SEK / 100g
    Save 110.07 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 100-10-7
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00003381
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-(Dimethylamino)benzaldehyde
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.19
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens