Läs mer
p-dimetylaminobensaldehyd, för ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472822 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11472822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 10g
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Dimethylaminobenzaldehyde
Namnnotering För ACS-analys
CAS 100-10-7
Färg Vit till grädde
Molekylformel C9H11NO
MDL-nummer MFCD00003381
Kvantitet 10 g
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
InChI-nyckel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 149.19
PubChem CID 7479
Formel vikt 149.2
Fysisk form Kristallint pulver