Läs mer
p-Ethylhydratropic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 178.0994 |
| Procent renhet | >95% |