Läs mer
p-Ethylphenol-d9, TRC
Produktkod. 30382692
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382692 100 mg
30371024 50 mg
30371677 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925732100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2241872-74-0
Molekylformel C8HD9O
Molekylvikt (g/mol) 131.22
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 4-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)phen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Ethylphenol-d9, 4-Ethylphenol-D9, p-Ethylphenol-d9
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Ethylphenol-d9
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D
Formel vikt 131.1297