Läs mer
p-Etylfenol, TRC
Produktkod. 30374686
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30374686 50 g
1 options
Produktkod. 30374686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92573050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Molekylformel C8 H10 O
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-etylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732