Läs mer
p-Fluoro-Alpha-acetamidocinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Fluoro-a-acetamidocinnamic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/b10-6+ |
| Formel vikt | 223.0645 |