Läs mer
p-Fluorobenzyl Bromide, MP Biomedicals
Produktkod. 11412415 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412415 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11412415 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520617205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 5g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Molekylformel C7H6BrF
MDL-nummer MFCD00000359
Kvantitet 10 g
Synonym 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
InChI-nyckel NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(CBr)C=C1
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 189.03
PubChem CID 68021
Formel vikt 189.03