Läs mer
p-Fluorobenzyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Fluorobenzyl Chloride |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| Formel vikt | 144.0142 |