Läs mer
p-fluoronitrobensen, MP Biomedicals
Produktkod. 11447784 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447784 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11447784 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520317305
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Molekylformel C6H4FNO2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
InChI-nyckel WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
IUPAC-namn 1-fluor-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 141.101
PubChem CID 9590
Formel vikt 141.1