Läs mer
Melford P-Gal
Produktkod. 30018644
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30018644 5 g
1 options
Produktkod. 30018644 Leverantör Melford Leverantörsnummer P120005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: Fenyl-β -D-galaktopyranosid
  • CAS-nummer: 2818-58-8
  • Molekylformel:C12H16O6​
  • Molekylvikt: 256,26
Specifikationer
Kvantitet 5 g