Läs mer
p-Hexylresorcinol, TRC
Produktkod. 30393670
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30393670 1 g
1 options
Produktkod. 30393670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2966201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Molekylformel C12 H18 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn 4-hexylbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Formel vikt 194.1307