Learn More
p-Hydroxbenzoic Acid Methyl Ester, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16359497 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Dimensione della confezione:
1ml
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
16359497 1 mL 1ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16359497 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S3889
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester99-76-31000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Kemiskt namn eller material p-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 99-76-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H8O3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn methyl 4-hydroxybenzoate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 152.149
PubChem CID 7456
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:31835
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Product intended for laboratory use only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.