Läs mer
P-hydroxibensoesyra Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11478200 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478200 100 g 100g
11498200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478200 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210257780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 100g
    Save 37.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 99-96-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002547
InChI-nyckel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-namn 4-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P-Hydroxybenzoic Acid
Densitet 1.46 g/mL
Kvantitet 100 g
Formel vikt 138.1
Fysisk form Kristallin