missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

P-hydroxibensoesyra Kristallin MP Biomedicals

Produktkod. p-3179118 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478200 100 g 100g
11498200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11478200 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210257780

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 99-96-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002547
InChI-nyckel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-namn 4-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material P-Hydroxybenzoic Acid
Densitet 1.46 g/mL
Kvantitet 100 g
Formel vikt 138.1
Fysisk form Kristallin
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.