Läs mer
p-hydroxibifenyl, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403881 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11403881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215129050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Hydroxybiphenyl
CAS 92-69-3
Molekylformel C12H10O
Kvantitet 50 g
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
InChI-nyckel YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
IUPAC-namn 4-fenylfenol
Molekylvikt (g/mol) 170.211
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
Formel vikt 170.2
Fysisk form Fast