Läs mer
p-Hydroxymandelamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Hydroxymandelamide |
| CAS | 74908-87-5 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | α,4-Dihydroxybenzeneacetamide, (±)-α,4-Dihydroxybenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-8(12)7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10-11H,(H2,9,12) |
| LEDER | O=C(N)C(O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.06 |