Läs mer
p-Hydroxymandelic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16425566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16425566 100 mg
1 options
Produktkod. 16425566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Hydroxymandelic acid
CAS 1198-84-1
Färg cyan
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (148.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC(C(O)C1=CC=C(C=C1)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism