Läs mer
p-Hydroxymesocarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Hydroxymesocarb |
| CAS | 72460-70-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H18N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,3-Oxadiazolium, 5-[[[(4-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]amino]-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-, inner salt, Sydnone imine, N-[[(4-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-, Hydroxymesocarb, p-Hydroxymesocarb, p-Hydroxysydnocarb |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4O3/c1-13(11-14-5-3-2-4-6-14)22-12-17(25-21-22)20-18(24)19-15-7-9-16(23)10-8-15/h2-10,12-13,21H,11H2,1H3,(H,20,24) |
| LEDER | CC(Cc1ccccc1)[n+]2cc([N-]C(=O)Nc3ccc(O)cc3)on2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.36 |
| Procent renhet | >95 |